物質
blue polypropylene cap
clear glass vial
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
デッドボリューム
<2 μL
容量
1.2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CD™ (Center Draining)ビンの内底部は、内容物をビンの中心底部に完全に流せるようにする独特な円錐形になっています。マイクロピペットでもシリンジでも、内容物を最大限に抽出できます。
ビン底面の正確な中心にある、特許取得済みの独自な円錐形ウェルを持つ丈夫なCDビンは、多くのミクロ用途に最適です。このビンはタイプ1ホウケイ酸ガラスで製造されており、内容物のpHが変化しないように保護します。
精度:デッドボリュームが4 μL未満の微量注入。
大きな開口部:容量が制限されたインサートに関連してニードルが折れる問題をなくします。
ライブラリー:ライブラリー用試料を保存します。-70°C~160°Cに耐えます。
オートサンプラーに使用するのと同じビンで試料を濃縮します。
用途
ライブラリー用試料の保存
凍結乾燥
遠心分離
微量混合
抽出
濃縮
誘導体化
小規模な反応
ビン底面の正確な中心にある、特許取得済みの独自な円錐形ウェルを持つ丈夫なCDビンは、多くのミクロ用途に最適です。このビンはタイプ1ホウケイ酸ガラスで製造されており、内容物のpHが変化しないように保護します。
精度:デッドボリュームが4 μL未満の微量注入。
大きな開口部:容量が制限されたインサートに関連してニードルが折れる問題をなくします。
ライブラリー:ライブラリー用試料を保存します。-70°C~160°Cに耐えます。
オートサンプラーに使用するのと同じビンで試料を濃縮します。
用途
ライブラリー用試料の保存
凍結乾燥
遠心分離
微量混合
抽出
濃縮
誘導体化
小規模な反応
MRQ30 CDビンは、タイプ 1、クラスAのホウケイ酸ガラスで製造した1.2 mLのビンです。高い精度で加工された中心ウェルにより、試料排出後にビンに残る試料を2 μLに抑えて最大限の試料を回収できます。
利点:
以下の用途があります。
ライブラリー試料の保存、凍結乾燥、遠心分離、微量混合、抽出、濃縮、誘導化、混成、均質化、小規模反応、液体/液体抽出
利点:
- インサートは不要です。
- この設計によって試料の回収を最大化できます。
- 大きな開口部によって目標区域が広がるため、ニードルが曲がる可能性が減ります。
- ほとんどのオートサンプラーに適合します。
- 浸漬SPMEサンプリングに最適です。
- 汚染されていないためにLC-MS分析が可能です。
以下の用途があります。
ライブラリー試料の保存、凍結乾燥、遠心分離、微量混合、抽出、濃縮、誘導化、混成、均質化、小規模反応、液体/液体抽出
法的情報
CD is a trademark of QIS, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)