Merck
22688
Swagelok® Port Connector
Swagelok® 201-PC, brass, 1/8 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 201-PC,BRASS PORT CONNECTOR 1/8" PK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
brass
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 201-PC
フィッティング
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of polycyclic alkylaromatics. 4. Hydrogenolysis mechanisms in 1-alkylpyrene pyrolysis
Smith, C. Michael, and Phillip E. Savage
Energy and Fuels, 6, 195-202 (1992)
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of