安全性情報
22562
Supelco
メタン(99.0%)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
アッセイ
99.0%
形状
gas
包装
cylinder of 14 L
メーカー/製品名
Scott Gas T109-14
利用可能性
not available in Canada, EU
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
仕様:
内容量
:14 L
耐圧:240 psig
Outlet fitting:CGA-160(約20 mm), NPT F
重量:約680 g
寸法
:約76 mm×約280 mm
D.O.T.規格:4B240
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-306.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-188 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22562:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methane#section=GC-MS
National Institutes of Health Bulletin null