Merck
22446
Supelco
Supelpure HC炭化水素トラップ
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
容量
120 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性炭は、キャリアガス、空気、およびヘリウム中の炭化水素やその他の混入物を吸着します。引き込まれたガス中の総炭化水素の平均濃度が10 ppmであれば、約6カ月間にわたって効率的に動作します。
寸法:
  • 120ccトラップ:長さ111/8インチ (28.2 cm) x 直径13/8インチ (35 mm)
  • 750ccトラップ:長さ161/2インチ (41.9 cm) x 直径25/16インチ (59 mm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ (50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
Hydrocarbon traps are basically suitable in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons. Some hydrocarbon traps, like the Supelpure HC Hydrocarbon Trap, contain a carbon molecular sieve that also restricts the elution of moisture and oxygen. Surges of moisture and oxygen that enter the gas line during the installation of a new gas cylinder enter the Supelpure HC Hydrocarbon Trap and are released slowly, diluted by the clean carrier gas from the new cylinder. It particularly removes C3 and other higher hydrocarbons.
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
22446:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1