Merck
22327
Supelco
ステンレススチールスクリーン
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pkg of 1 ea
詳細
ウールプラグの代わりに使用して、カラム内の充填材を保持するためのもの。 10 μmの穴を持つ5 cm×5 cm (2インチ×2インチ)の材料シート1枚が含まれています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)