物質
glass stopcock
テクニック
whole air sampling: suitable
サイズ
1000 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
気体サンプルの捕集と輸送を行ない、プラグタイプのセプタムを介して一定量を取り出すためのガラス容器です。輸送時や現場で使用時の損傷を防ぐため、焼きなまし処理を行なっています。PTFEまたは高真空ガラス製二方コックも販売しています。1本のガラスチュ-ブには、ハ-フホ-ル付きシリンダ-型Thermogreenセプタム1個が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック