Merck
21544
Agilent/HP社製7673、7683、6850 ALSオートサンプラー用SGEシリンジ(固定針型)
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
特徴
needle type F (cemented needle)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
SGE 002814
ニードル長
42 mm
容量
10 μL
適合性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGEシリンジはオ-トサンプラ-の厳しい規格に適合するようデザインされ、試験されています。シリンジには、折れ曲がりにくく引っかかりの少ない、ユニ-クなプランジャ-を用いたデザインを採用しています。針の先端形状はセプタムへの高速反復注射に対しても耐久性を発揮しますので、市販のオ-トサンプラ-用シリンジの中でも最もトラブルの少ない製品といえます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the