Merck
21038
Supelco
Quartz Filter, 32mm diameter
(d)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)