Merck
2048205
Supelco
インレットライナー、スプリット型、カップデザイン(ウール充填)
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The liner is the second most important part of the inlet. It is the centrepiece of the inlet system, basically a glass tube between the septum and the column, where the sample is evaporated and brought into the gas phase. Split/splitless inlet allows fast sample introduction and vaporization which is highly advantageous for small sample sizes. Though the injection modes for both split and splitless are carried out on the same inlet, there are certain differences like a splitless injection involves the complete introduction of the sample into the column whereas in a split injection, the sample is divided in the inlet as a result only part of the sample is introduced in the column.
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Agilent(5890、6890、および7890)に適合します。
  • Finnigan(9001GCQ)に適合します。
  • Varian(CP-1177注入器)に適合します。
アプリケーション
Splitless inlet equipped with a flip-top sealing system in a thermal desorption unit maybe used to perform thermal desorption (TD) for the determination of pyrethroids in water samples.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2048205:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Els Van Hoeck et al.
Journal of chromatography. A, 1157(1-2), 1-9 (2007-05-08)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) was applied to the enrichment of pyrethroids in water samples. Analysis was done by retention time-locked GC/MS in selected ion-monitoring (SIM) mode using trans-permethrin-d(6) as internal standard. Thermal desorption (TD) was performed in a classical