Merck
20342
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak QS, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
フォーム
solid
品質水準
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~550 m2/g
Matrix
Porapak QS
粒径
50-80 mesh
密度
~0.34 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
アプリケーション
Porapak QS treated with 2% phosphoric acid maybe used as column packing for gas chromatographic analysis of volatile fatty acids in rumen fluid.
脚注
Porapak QSは、Porapak Qのシラン化版で、表面吸着が低減されています。
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20342:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)
Analysis of rumen fluid volatile fatty acids by chromatography with Porapak QS.
kellogg DW.
Journal of Dairy Science, 52 (10), 1690-1692 (1969)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)