Merck
20329
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
形状
solid
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~150 m2/g
マトリックス
Porapak P
粒径
100-120 mesh
密度
~0.26 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak P is a porous polymer composed of styrene and divinylbenzene.
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
アプリケーション
Stainless steel column packed with Porapak P maybe used for the analysis of lipoxygenase reaction products by gas chromatography equipped with flame ionization detectors.
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20329:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Gas Chromatography.
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)
Concentration and analysis of trace volatile organics in gases and biological fluids with a new solid adsorbent.
Lichtenstein Z and Tishbee A.
Chromatographia, 6 (2), 67-70 (1973)
A simplified gas chromatographic procedure for analysis of lipoxygenase reaction products.
A J St Angelo et al.
Lipids, 7(12), 793-795 (1972-12-01)