Merck
11887
Supelco
GCパック(コート処理)
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
包装
bottle of 15 g
品質水準
パラメーター
60-220 °C temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
マトリックス活性基
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group amines
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
The choice of coating material is based on the stationary phase of the GC. Gas Chromatographic (GC) column packed with Carbopack B modified by Carbowax and KOH has the best separation efficiency.
アプリケーション
GC column packed with Carbopack B, Carbowax and KOH was used for the determination of Dimethylethylamine and Dimethylethylamine-N-Oxide in Air, Plasma and Urine Samples.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11887:4548173981369
11887-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of column packings for trace analysis of free amines by gas-liquid chromatography.
Mathiasson L and Lovkvist P.
Journal of Chromatography A, 217, 177-181 (1981)
Methods for the determination of dimethylethylamine and dimethylethylamine-N-oxide in air, plasma and urine samples.
Lundh TB, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 44 (2), 81-86 (1991)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)