安全性情報
11496
Supelco
PTFE 充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32110502
物質
PTFE
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Matrix
Chromosil 330 support
マトリックス活性基
none phase
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group sulfur compounds
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低温用途には、PTFEカラムが金属の柔軟性とガラスに近い不活性を提供します。このカラムは一般的な構成であり、注意して曲げるとほとんどの装置に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)