安全性情報
10263
Supelco
Carboxen®吸着剤
matrix Carboxen® 563, 20-45 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品種目
Carboxen®
フォーム
powder
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~510 m2/g
Matrix
Carboxen® 563
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-45 mesh
ポアサイズ
~0.15 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
密度
~0.52 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10263-VAR:
10263:
10263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Supercritical fluid extraction as a means of cleaning and desorbing common air sampling sorbents.
Bowyer JR and Joachim DP.
Chemosphere, 31 (3), 2905-2918 (1995)
RSC Chromatography Monographs
Pawliszyn J. et al.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
資料
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.