Merck
04357
Supelco
ジクロブトラゾール
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19Cl2N3O
CAS番号:
分子量:
328.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥94.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
InChI Key
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
Jan Code
04357-BULK:
04357-VAR:
04357-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)