32964
Metrafenone
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(3-Bromo-6-methoxy-2-methylphenyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3′-Bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(Br)c(C)c1C(=O)c2c(C)cc(OC)c(OC)c2OC
InChI
1S/C19H21BrO5/c1-10-9-14(23-4)18(24-5)19(25-6)15(10)17(21)16-11(2)12(20)7-8-13(16)22-3/h7-9H,1-6H3
InChI Key
AMSPWOYQQAWRRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Vegetables by gas chromatography coupled to electron capture detector (GC-ECD).
- Honeybees by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Animal samples and earthworms by LC-MS/MS.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32964-VAR:
32964-100MG:
32964-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)