Merck
04342
Supelco
ジエトフェンカルブ
reference material
別名:
イソプロピルN-(3,4-ジエトキシフェニル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21NO4
CAS番号:
分子量:
267.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
LNJNFVJKDJYTEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
04342-50MG:
04342-VAR:
04342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)