Merck
04292
Supelco
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5HF9O4
CAS番号:
分子量:
296.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
PFAS testing
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)=O
OC(C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16)
InChI Key
PPWRLPJIHGWGFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
04292-BULK:
04292-25MG:
04292-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)