安全性情報
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
別名:
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10ClF20KO4S
CAS番号:
分子量:
670.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (LC/MS)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
93226-BULK:
93226-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)