Merck
01344
Supelco
Dodemorph
reference material
別名:
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35NO
CAS番号:
分子量:
281.48
Beilstein:
511312
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
詳細
mixture of isomers (~60% cis and ~40% trans)
アッセイ
≥98.0% (sum of isomers, GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
InChI Key
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
01344-VAR:
01344-100MG:
01344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)