安全性情報
00271
Supelco
デキストラン
analytical standard, for GPC, 25,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H10O5]n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
フォーム
powder or crystals
分子量
Mn ~18,300
Mp ~21,400
Mw ~23,800
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは多糖類です。デキストラン液はコロイドとしての挙動を示し、血漿増量剤としても用いられています。シリコーン処理に似た効果を示し、露出した漿膜面の被覆に役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00271-VAR:
00271-500MG:
00271-BULK:
00271-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)