ZRB2740
Anti-CD43 Antibody, clone 1O6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-MCT8/SLC16A2 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, CD43, GALGP, GPL115, Galactoglycoprotein, Leukocyte sialoglycoprotein, Leukosialin, Sialophorin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1O6, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.32 kDa
observed mol wt ~80 kDa
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
Extracellular domain
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... SPN(6693)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD43 in EL4 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD43 in lysates from Raji cells, Human spleen tissue, and Rat spleen tissue,and His-tagged recombinant fragment of Human CD43.
Affinity Binding Assay: vA representative lot of this antibody bound CD43 peptide with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD43 in Human spleen tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD43 in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD43 in one million Raji cells and Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2740-4X25UL:
ZRB2740-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)