SAB4200572
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody, Mouse monoclonal
clone NSE-P2, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Monoclonal Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Monoclonal Anti-NSE, Monoclonal Anti-Neural enolase, Monoclonal Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-gamma-enolase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NSE-P2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~47 kDa
化学種の反応性
human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY5Y total cell extracts.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ENO2(2026)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200572-BULK:
SAB4200572-200UL:
SAB4200572-VAR:
試験成績書(COA)