ZRB2710
Anti-Aquaporin-2 Antibody, clone 1C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-KLF2 Antibody, clone 1C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, ADH water channel, AQP-2, AQP-CD, Aquaporin-CD, Collecting duct water channel protein, WCH-CD, Water channel protein for renal collecting duct
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C22, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 28.84 kDa
observed mol wt ~25 kDa
精製方法
using Protein A
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
C-terminal cytoplasmic domain
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... AQP2(359)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in Human Kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Aquaporin-2 peptide with a KD of 3.4 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2710-25UL:
ZRB2710-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)