ZRB2183
Anti-SUCNR1/GPR91 Antibody, clone 1N21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-CD11a Antibody, clone 2J15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, G-protein coupled receptor 91, P2Y purinoceptor 1-like, Succinate receptor 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N21, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 38.7 kDa
精製方法
using Protein A
交差性
porcine, human
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
C-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... SUCNR1(56670)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human breast cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected SUCNR1/GRP91 in Human breast cancer tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SUCNR1/GPR91 peptide with a KD of 3.5 x 10^-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in human adipose tissue lysates.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in SUCNR1 and GST Proteins.
Immunofluorescence Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in Human liver and porcine kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2183-25UL:
ZRB2183-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)