Merck
すべての画像(9)
Key Documents
安全性情報
ZRB1622
Sigma-Aldrich
抗RBPMS抗体 クローン1E16 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Heart/RRM発現配列, Hermes, RBP-MS, 多重スプライシング部位含有RNA結合タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E16, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 15.79 kDa (isoform 4
isoform 1)
calculated mol wt 17.02 kDa (isoform 5
isoform 1)
calculated mol wt 21.80 kDa (isoform 1
isoform 1)
calculated mol wt 22.41 kDa (isoform 2
isoform 1)
calculated mol wt 24.28 kDa (isoform 3
isoform 1)
observed mol wt ~18 kDa
observed mol wt ~20 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBPMS(11030)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1E16は、多重スプライシング部位含有RNA結合タンパク質(RBPMS)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する21個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。全アイソフォームと反応を示す可能性があります。
免疫原
多重スプライシング部位含有ヒトRNA結合タンパク質(RBPMS)のN末端領域に由来する21個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス網膜、ラット心臓、およびHepG2細胞ライセート中のRBPMSを検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、A549細胞100万個中のRBPMSを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓切片のRBPMSを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗RBPMS クローン1E16 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1622)は、RBPMSを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
多重スプライシング部位含有RNA結合タンパク質(UniProt:Q93062、別名:RBP-MS、Heart/RRM発現配列、Hermes、RBPMS)は、ヒトRBPMS(別名:HERMES)遺伝子(Gene ID:11030)によってコードされています。RBPMSは、広範に発現しているホモ二量体タンパク質であり、転写活性のコアクチベーターとして作用します。その発現レベルはアイソフォームや組織型によって異なります。RBPMSの各タンパク質鎖は、ホモ二量体の外表面を介して1つのRNA分子に結合します。主に核に局在しますが、酸化ストレスに応答してP体に相応する細胞質ストレス顆粒に移動します。RBPMSにはSMAD4との相互作用に必要なRRMドメイン(aa 24-101)が含まれています。RBPMSはTGFβ1/SMADを介したトランスアクチベーションを増加することが示されています。また、C末端SSXSモチーフ上のSMAD2およびSMAD3のリン酸化を増加させ、SMADタンパク質の核内蓄積を促進します。RBPMSは平滑筋細胞に不可欠な多くの遺伝子の選択的RNAスプライシングも制御しており、その制御を妨害すると心臓や血管に特定の疾患が生じます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Nakagaki-Silva, EE et al., (2019). eLife. 8; 46327)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1622-25UL:
ZRB1622-4X25UL:
試験成績書(COA)