Merck
すべての画像(13)
Key Documents
安全性情報
ZRB1583
Sigma-Aldrich
抗PDE4B抗体 クローン1E9 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
5′-環状ホスホジエステラーゼ4B, DPDE4, EC:3.1.4.53, PDE32, cAMP特異的3′
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E9, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 83.34 kDa
observed mol wt ~100 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDE4B(5142)
mouse ... Pde4B(18578)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1E9は、cAMP特異的3′,5′-環状ホスホジエステラーゼ4B(PDE4B)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する22個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトcAMP特異的3′,5′-環状ホスホジエステラーゼ4B(PDE4B)のC末端領域に由来する22個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HL-60、HT-29、およびHepG2細胞ライセートならびにマウス脳組織ライセート中のPDE4Bを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HepG2細胞のPDE4Bを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト胎盤組織切片のPDE4Bを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、PDE4Bペプチドと結合し、KD値は1.2 x 10^(-6)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗PDE4B クローン1E9 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1583)は、PDE4Bを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
cAMP特異的3′,5′-環状ホスホジエステラーゼ4B(UniProt:Q07343、別名:EC:3.1.4.53、DPDE4、PDE32)は、ヒトPDE4B(別名:DPDE4)遺伝子(Gene ID:5142)によってコードされています。環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼ(PDE)は、cAMPシグナル伝達の調節に重要な役割を果たしています。PDEはcAMPを分解・不活化し、作用を停止させます。PDE4Bは脳、心臓、肺、骨格筋で発現しています。また、単球および好中球での主要PDEサブタイプです。PDE4Bの2つのバリアント(PDE4B1、PDE4B2)がヒトおよびラットで報告されています。PDE4BのcAMP結合部位はアミノ酸406-410に位置します。PDE4Bは心臓の興奮-収縮共役(excitation-contraction coupling ; ECC)の制御に重要であることが示されており、阻害すると不整脈の発生率が上昇します。PDE4Bは、心筋細胞の筋細胞膜付近の限られた区画で機能すると報告されており、筋細胞膜下のcAMPを制御しますが、細胞質のcAMPは制御しません。心肥大では、PDE4Bの発現と活性の低下が認められました。選択的スプライシングによって生じる4種のPDE4Bアイソフォームが報告されています。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Mika, D., et al. (2014). J. Cell Sci. 127(5); 1033-1042)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1583-25UL:
ZRB1583-4X25UL:
試験成績書(COA)