Merck
すべての画像(18)
Key Documents
安全性情報
ZRB1500
Sigma-Aldrich
抗クローディン6抗体 クローン1B22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Skullin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B22, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 23.29 kDa
observed mol wt ~18 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN6(9074)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1B22は、ヒトクローディン6を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端細胞質ドメインに由来する16個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトクローディン6のC末端細胞質ドメインに由来する16個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、クローディン6ペプチドと結合し、KD値は2.7 x 10^(-8)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒトの腎臓および胃の組織切片のクローディン6を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVECおよびA431細胞のクローディン6を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗クローディン6 クローン1B22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1500)は、クローディン6を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
クローディン6(UniProt:P56747、別名:Skullin)は、ヒトCLDN6(別名:UNQ757/PRO1488)遺伝子(Gene ID:9074)によってコードされています。クローディン6は、細胞間隙のタイトジャンクションを特異的に閉塞する際に重要な役割を果たすマルチパス膜タンパク質です。クローディン6には、2つの細胞外ドメイン(aa 29-81、138-160)、4つの膜貫通ドメイン(aa 8-28、82-102、117-137、161-181)、3つの細胞質ドメイン(aa 1-7、103-116、182-220)があります。C型肝炎ウイルス(HCV)が肝細胞に侵入する際の受容体として働きます。クローディン6は、肝臓、末梢血単核細胞、肝がん細胞株で発現しています。また、未分化幹細胞に特異的に発現し、細胞混合物から幹様細胞を精製する際のマーカーになる可能性があります。マウス胚上皮形成と内胚葉組織の発生に重要な役割を果たし、発現レベルは上皮細胞の脱分化と悪性増殖に相関します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Wang, L., et al. (2012). Cell Res. 22; 1082-1085; Zheng, A., et al. (2007). J. Virol. 81(22); 12465-12471)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1500-25UL:
ZRB1500-4X25UL:
試験成績書(COA)