Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1438
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3.3 G34R抗体 クローン2L10 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
H3.3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 15.33 kDa
observed mol wt ~16 kDa
observed mol wt ~19 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
mutation (Gly34Arg)
遺伝子情報
human ... H3-3A(3020)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2L10は、ヒトG34R変異ヒストンH3.3を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトG34R変異ヒストンH3.3のN末端領域における8アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HEK293T WTおよびG34R遺伝子導入細胞株のヒストンH3.3 G34Rを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒストンH3.3 G34RペプチドにKD値1.1 x 10^(-6)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗ヒストンH3.3 G34R クローン2L10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1438)は、G34R変異ヒストンH3.3を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ヒストンH3.3(UniProt:P84243)は、ヒトにおいてH3F3A(別名:H3.3A、H3F3、PP781、H3F3B、H3.3B)遺伝子(Gene ID:3020)によってコードされています。活性遺伝子の広範囲のヌクレオソームにおいて通常のH3を置換している、高度に保存されたヒストンH3バリアント型です。ヒストンH3.3は、非分裂細胞のヒストンH3の中で最も多い形態であり、DNA合成非依存的にクロマチンに取り込まれます。H3.3は、動物および植物のいずれにおいても能動的に発現する遺伝子と会合します。遺伝子の転写終了部位(TES)付近で優勢に増加しており、明らかに転写に関与しています。ヒストンH3は、主要な球状ドメインおよび長いN末端テールを有し、′糸構造の数珠状′のヌクレオソーム構造に関係しています。ヒストンH3のN末端テールは、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。例えば、Lys10アセチル化(H3K9ac、最初のメチオニン除去)は、Arg9のメチル化(H3R8me2s)を減少させ、Lys19(H3K18ac)およびLys24(H3K24ac)アセチル化は、Arg18のメチル化(H3R17me)を促進します。オーロラBキナーゼによるSer11リン酸化(H3S10ph)は、有糸分裂および減数分裂中の染色体凝縮および細胞周期進行に重要です。RPS6KA4およびRPS6KA5によるSer11リン酸化は、マイトジェン、ストレス、成長因子またはUV照射などのような外部刺激の後に遺伝子を転写させることでc-Fosおよびc-Junなどの遺伝子を活性化させるため、間期に重要となります。ヒストンH3.3の変異は、多くの悪性小児脳腫瘍に関与しています。ヒストンH3.3の変異によって、がんプロセスおよび脳機能に関与する遺伝子付近の翻訳後エピジェネティック修飾が阻害されます。腫瘍細胞では、H3.3K27MおよびH3.3G34R/V変異型がヘテロ接合的に発現し、H3F3Aの1つの対立遺伝子が野生型となっています。腫瘍においてK27MおよびG34R/V変異型は相互排他的であり、明確な特徴をもつ遺伝子発現プロファイルおよびDNAメチル化パターンを示します。また、G34R/V変異を有するほとんどすべての腫瘍はATRX/DAXX変異も示し、がん細胞の古典的表現型のテロメアの代替伸長も示します。(Ref.: Yuen, BT., and Knoepfler PS (2013).Cancer cell 24(5); 567-74)。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1438-4X25UL:
ZRB1438-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)