Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1367
Sigma-Aldrich
抗C-EBPα抗体 クローン2E17 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
C/EBPα, CCAAT/エンハンサー結合タンパク質α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E17, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 37.56 kDa
observed mol wt ~50 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEBPA(1050)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2E17は、C-EBPαを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における147アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトC-EBPα(分子種1)N末端領域における147アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、THP-1細胞溶解物中のC-EBPαを検出できます。
フローサイトメトリー:0.01 μg使用、U937細胞100万個においてC-EBPαを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、THP-1細胞のC-EBPαを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗C-EBPα クローン2E17 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1367)は、C-EBPαを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、フローサイトメトリー、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
CCAAT/エンハンサー結合タンパク質α(UniProt:P49715、別名:C/EBPα、C-EBPα)は、ヒトにおいてCEBPA(別名:CEBP)遺伝子によってコードされています。C-EBPαは、増殖停止を制御する転写因子としての役割や骨髄系前駆細胞、脂肪細胞、肝細胞、肺細胞、胎盤細胞の分化を担うbZIPファミリータンパク質に属しています。C-EBPαは、異なる標的遺伝子の活性化因子として作用しているコンセンサスDNA配列5′-T[TG]NNGNAA[TG]-3′に直接結合します。C-EBPαは、ホモ二量体として、またはCEBPB、CEBPD、CEBPE、CEBPGとの安定ヘテロ二量体としてDNAに結合できます。C-EBPαは、骨髄系共通前駆細胞(CMP)から顆粒球・単球系前駆細胞(GMP)への分化に不可欠であることが報告されています。また、肝臓および肺の適切な成長や脂肪細胞の最終分化に重要であることも示されています。C-EBPαは、未分化増殖状態にある細胞を維持する遺伝子の発現をE2F1抑制を介して減少させますが、この作用が脂肪細胞および顆粒球の最終分化を誘導する能力にとって重要となっています。C-EBPαは複数の部位でリン酸化されます。セリン190のリン酸化は、C-EBPαがCDK2、CDK4およびSWI/SNF複合体と相互作用して細胞周期阻害をもたらすために不可欠であることが示されています。GSK3によるトレオニン226およびトレオニン230のリン酸化は、脂肪および肺組織中の恒常要素となっています。また、これらの部位は、肝臓では食事下でリン酸化されますが、空腹下ではリン酸化されないことも明らかにされています。C-EBPαの4つのアイソフォームは、可変スプライシングによって産生されることが報告されています。CEBPA遺伝子の変異によって急性骨髄性白血病(AML)が誘発されることが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Wedel, A., et al. (1995).Immunobiology.193(2-4); 171-185; Johnson, PF et al. (2005).J. Cell Sci. 118(12); 2545-2555)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1367-25UL:
ZRB1367-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)