Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1232
Sigma-Aldrich
抗CD34抗体 クローン5C15 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
造血前駆細胞抗原CD34
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5C15, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.72 kDa
observed mol wt ~110 kDa
化学種の反応性
rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD34(947)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5C15は、造血前駆細胞抗原CD34を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する15アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト造血前駆細胞抗原CD34のC末端領域に由来する15アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓組織ライセートでCD34を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓およびラット腎臓組織切片でCD34を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、PC3細胞株でCD34を検出できます。
フローサイトメトリー :1 µg使用、100万個の固定および透過処理済みKG-1細胞でCD34を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CD34 クローン5C15 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1232)は、CD34を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
造血前駆細胞抗原CD34(UniProt:P28906;別名CD34)は、ヒトCD34遺伝子(Gene ID: 947)によりコードされています。CD34は、造血前駆細胞およびさまざまな組織の小血管内皮で選択的に発現した、高度にグリコシル化された1回貫通I型膜タンパク質です。主に造血幹細胞および造血前駆細胞のマーカーとみなされています。L-セレクチン(CD62L)は、最も多く特定されたCD34リガンドです。CD34は、幹細胞の骨髄細胞外マトリックスへの接着または直接間質細胞への接着を媒介することにより、初期の造血に関与する接着分子として働きます。また、系列特異的なグリカンによる接着の足場として働くことが報告されており、幹細胞が間質細胞または他の骨髄成分により発現されたレクチンに結合できるようになります。正常状態では、CD34+発現細胞は、全体の骨髄細胞の約1~2%を占めています。CD34はシグナルペプチド(aa 1-31)を有するかたちで合成された後、切断され成熟型を産生します。成熟型には細胞外ドメイン(aa32-290)、膜貫通ドメイン(aa 291-311)、および細胞質ドメイン(aa 312-385)が含まれます。この細胞外ドメインは高度にシアル酸付加されO-結合型グリコシル化されており、N-結合型グリコシル化される部位がいくつか含まれます。選択的スプライシングにより産生される、2つのCD34アイソフォームが特定されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Sidney, LE et al. (2014).Stem Cells.32(6); 1380-1389).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1232-25UL:
ZRB1232-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)