Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1150
Sigma-Aldrich
抗アンドロゲン受容体抗体 クローン3K11 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ジヒドロテストステロン受容体, 核内受容体サブファミリー3グループCメンバー4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3K11, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 99.19 kDa
observed mol wt ~105 kDa
交差性
rhesus macaque, mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
canine, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
rhesus monkey ... Ar(574293)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3K11は、アンドロゲン受容体を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。最初の21アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトアンドロゲン受容体のN末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、LNCaP細胞においてアンドロゲン受容体を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣組織切片においてアンドロゲン受容体を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗アンドロゲン受容体 クローン3K11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1150)は、アンドロゲン受容体を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アンドロゲン受容体(UniProt: P10275;別名 ジヒドロテストステロン受容体、核内受容体サブファミリー3グループCメンバー4)は、ヒトではAR(別名DHTR、NR3C4)遺伝子(Gene ID: 367)によってコードされます。アンドロゲン受容体は、NR3リガンド依存性転写因子ファミリーのメンバーであり、調節N末端ドメイン、DNA結合ドメイン、C末端リガンド結合ドメインの3つのドメインで構成されます。結合しているステロイドの存在下では、リガンド結合ドメインがN末端の調節ドメインと相互作用し、それによってAR転写因子活性を活性化します。非結合状態では主に細胞質に存在しますが、リガンド結合後の活性化によって核に移行し、ホモ二量体としてDNAに結合します。アンドロゲン受容体は、いくつかのアダプター様タンパク質と結合し、複合体として機能します。結合相手のタンパク質が、おそらくはクロマチンの修飾によって転写に影響を及ぼすコアクチベーターまたはコリプレッサーのどちらであるかに応じて、転写を誘導または抑制することができます。この場合、コアクチベーターはヒストンアセチル化と転写活性化に関与する一方、コリプレッサーはヒストン脱アセチル化と転写抑制に関与します。アンドロゲン受容体は、性別と男性の特徴の決定に重要であると考えられています。アンドロゲン受容体の欠損は、転移性前立腺がんに関連しています。変異受容体は、アンドロゲン除去にもかかわらず、前立腺の増殖と転移の進行を刺激します。アンドロゲン受容体には、選択的スプライシングによって生成される4つの異なるアイソフォームが報告されています。アイソフォーム3とアイソフォーム4は、C末端のリガンド結合ドメインが欠損しているために、ステロイドホルモンとは無関係に特定の遺伝子群の転写を恒常的に活性化することが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1150-25UL:
ZRB1150-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)