詳細
同種移植炎症因子1(UniProt:P55008、別名:AIF-1、Daintain、インターフェロンγ応答転写物、イオン化カルシウム結合アダプター分子1、プロテインG1)は、ヒトのAIF1(別名:G1、IBA1)遺伝子(Gene ID:199)によってコードされています。Iba1/AIF1は、17 kDaのインターフェロンγ(IFN-γ)誘導性、Ca(2+)結合性のEF-ハンドタンパク質です。Iba1/AIF1の発現はほとんどがマクロファージ/単球系に限られ、IFN-γなどのサイトカインによって増強されます。ニューロンの機能、炎症反応、同種移植片拒絶反応、自己免疫、マクロファージの活性化・機能などに関与することが報告されています。また、実験的自己免疫性脳脊髄炎、神経炎、ぶどう膜炎などの自己免疫疾患モデルでも、ミクログリア細胞での発現が示されています。
アプリケーション
抗Iba1/AIF1抗体クローン20A12.1、Alexa Fluor™488結合は、Iba1/AIF1に対する抗体で、免疫組織染色で使用できます。
品質
ヒト膵臓組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ヒト膵臓組織のIba1/AIF1を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ヒト膵臓組織のIba1/AIF1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN92-AF488:
試験成績書(COA)
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102728-102728 (2022-11-22)
Haploinsufficiency in retinoic acid induced 1 (RAI1) causes Smith-Magenis syndrome (SMS), a severe neurodevelopmental disorder characterized by neurocognitive deficits and obesity. Currently, curative treatments for SMS do not exist. Here, we take a recombinant adeno-associated virus (rAAV)-clustered regularly interspaced short