Merck
すべての画像(9)
Key Documents
安全性情報
ZRB1071
Sigma-Aldrich
抗ユビキリン4抗体 クローン5K6 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
75 kDaコネキシン43相互作用タンパク質, A1U, A1Up, CIP75, アタキシン1ユビキチン様相互作用タンパク質, アタキシン1相互作用ユビキチン様タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5K6, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 63.85 kDa
observed mol wt ~64 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBQLN1(29979)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5K6はヒトユビキリン4を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する25個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトユビキチン4のN末端領域に由来する25個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、Raji細胞およびHepG2細胞のユビキリン4が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてユビキリン4ペプチドと結合し、KD値は4.0 x 10^(-7)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、MCF-7細胞のユビキリン4が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ユビキリン4 クローン5K6 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1071)は、ユビキリン4を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ユビキリン4(UniProt:Q9NRR5;アタキシン1相互作用ユビキチン様タンパク質、A1Up、アタキシン1ユビキチン様相互作用タンパク質、A1U、コネキシン43相互作用75 kDaタンパク質、CIP75としても知られる)は、ヒトのUBQLN4(C1orf6、CIP75、UBINとしても知られる)遺伝子(Gene ID:56893)によってコードされています。ユビキリン4はUbL-UBAタンパク質ファミリーのメンバーであり、プロテアソーム経路を介した特異的基質の分解におけるアダプターとして働きます。膵臓、腎臓、骨格筋、心臓、および脳全体に高い発現が見られます。その濃度は、進行性腫瘍において増加することが報告されています。ユビキリン4はタンパク質分解の調節因子として働き、ミスフォールドのタンパク質、誤った場所に局在化したタンパク質、または蓄積したタンパク質をプロテアソームが標的にするよう仕向けます。 ユビキリン4はUBAドメインを介して標的タンパク質のポリユビキチン鎖に結合し、ユビキチン様ドメインを介してプロテアソームのサブユニットと相互作用し、機能を発揮します。ユビキリン4は、核と細胞質の両方でプロテアソームと共局在し、DESI1/POSTと相互作用した後、核外に運び出されます。DNA損傷とATMによるセリン318のリン酸化に応答して、ユビキリン4は核に局在化し、DNA損傷部位に動員され、相同組換え修復を抑制します。ユビキリン4は、ユビキチン化されたMRE11に結合して、これを損傷したクロマチンから除去し、プロテアソームによるMRE11の分解を引き起こします。MRE11の分解により相同組換え修復が妨げられ、二本鎖切断修復は再び非相同末端結合へと向かいます。UBQLN4遺伝子の変異は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)を引き起こすことが示されています。UBQLN4遺伝子の欠損は、知的障害、発育遅延、小頭症、顔面異形症も引き起こします。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1071-4X25UL:
ZRB1071-25UL:
試験成績書(COA)