由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B3E5, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 139.13 kDa (SARS-CoV)
calculated mol wt 141.18 kDa (SARS-CoV-2)
observed mol wt ~230 kDa
交差性
SARS virus
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: 1 μg/mL
western blot: 1:5,000
アイソタイプ
IgG2aκ
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... S(43740568)
SARS virus ... S(1489668)
詳細
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
特異性
免疫原
アプリケーション
フローサイトメトリー:1μg/mL使用、293細胞に遺伝子導入されたSARS-CoV-1/2のSタンパク質を検出(Center for Therapeutic Antibody Development、Thomas Moran博士より提供)。
ウェスタンブロッティング:1μg/mL使用、SARS-CoV-2に感染したVero E6細胞のSARS-CoV-1/2のSタンパク質を検出(Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS)、Jeff Johnson Laboratoryより提供)。
ELISA:希釈して使用、S1融合タンパク中のSARS-CoV-1/2のSタンパク質を検出(Center for Therapeutic Antibody Development、Thomas Moran博士 より提供)。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
掲載されているデータは、入手可能な最新の製品情報であり、加工せずに提供しています。これらの製品は、臨床用途を含め、その他の用途やサンプルの種類に対して確認や検証は行っていません。実験条件は、使用者が経験的に導き出す必要があります。メルクの抗体保証は、記載された確認済みの用途およびメルクの製品情報に示された条件のみを対象としており、出版物には適用されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS1076-4X25UL:
ZMS1076-25UL:
関連コンテンツ
Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.