Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZMS1027
Sigma-Aldrich
抗Akt抗体 PHドメイン抗体 クローン SKB1 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC:2.7.11.1, PKB, PKB α, RAC-α セリン/スレオニン-プロテインキナーゼ, RAC-PK-α, プロテインキナーゼB, プロテインキナーゼB α, プロトオンコジーンc-Akt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SKB1, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 55.69 kDa
observed mol wt ~55 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンSKB1は、Aktを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域のエピトープをターゲットとしています。Akt1との反応性が最も高く、Akt2およびAkt3との反応性は低いです。
免疫原
ヒトAktのN末端領域から最初の149アミノ酸に対応するGSTタグ付きリコンビナント・フラグメント
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、U87-MG細胞およびL6細胞の抽出物中のAktを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞およびNIH3T3細胞中のAktを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質および精巣の組織切片中のAktを検出できます。
フローサイトメトリー:1 μg使用、1X10E6 A431細胞中のAktを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Akt PHドメイン クローンSKB1 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1027)は、Aktを特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、フローサイトメトリー、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
RAC-αセリン/スレオニンプロテインキナーゼ(UniProt: P31749、EC:2.7.11.1、プロテインキナーゼB、PKB、プロテインキナーゼBα、PKB α、プロトオンコジーンc-Akt、RAC-PK-α、Aktとしても知られる)は、ヒトのAKT1(PKB、RACとしても知られる)の遺伝子(Gene ID:207)によってコードされています。 セリン/スレオニンキナーゼであるAktは、細胞増殖、アポトーシス、血管新生、糖尿病などに関わるいくつかのシグナル伝達経路において重要な酵素です。哺乳類では、Aktの3つのアイソフォーム(Akt1、2、3)が報告されており、高度な相同性を示していますが、制御的リン酸化部位の局在は若干異なります。Akt1は成長とアポトーシス阻害に重要な役割を果たし、Akt2は主にグルコース代謝の調節因子としてはたらきます。Akt3は、組織の正常な代謝維持には寄与していませんが、臓器の大きさを正常に保つためには不可欠であり、おそらくmTORの活性化を介して細胞の大きさと数の両方に影響を及ぼしていると考えられています。Aktの各アイソフォームは、機能的に異なる3つの領域から構成されています。具体的には、AktをPIP2やPIP3に導く脂質結合モジュールであるN末端のプレックストリンホモロジー(PH)ドメイン、中央の触媒ドメイン、C末端の疎水性モチーフの3つです。Aktの活性化には、成長因子の受容体チロシンキナーゼへの結合と、膜に結合したPIP2をリン酸化してPIP3を生成するPI 3-キナーゼの活性化が必要です。PIP3がPHドメインに結合することで、Aktは細胞膜に固定されます。Aktは、PDK1によってキナーゼドメインのThr308に、mTORC2によって疎水性モチーフのSer473にリン酸化を受け、活性化されます。Aktの主な役割は、成長因子を介した細胞の生存を促進し、アポトーシスによる細胞死を阻害することです。Aktは、Bad、カスパーゼ-9、Forkhead型転写因子、GSK-3などのさまざまな基質をリン酸化することで、その効果を発揮します。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZMS1027-25UL:
ZMS1027-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)