Merck
Z765562
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 12 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
特徴
Holds 50 x 12 mm tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BV1010-12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables use of 50 x 12 mm tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
法的情報
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)