Merck
Z764051
MicroTissues® 3Dペトリディッシュ® micro-mold スフェロイド
size L, 5 x 7 array, fits 24 well plates
別名:
3D, 3D Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
spherical
サイズ
L
無菌性
sterile; autoclaved
特徴
lid: no
5 x 7 array
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
MicroTissues Inc. 24-35
容量
75 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Six autoclavable precision micro-molds to cast 3D Petri Dish for forming larger spheroids. 3D Petri Dish for use in 24-well plate. Each micro-mold forms 35 circular recesses in a 5 x 7 array.
  • Nominal dimensions of each 3D culture recess: diam. 800 μm x D 800 μm
  • Micro-molds also form single chamber for cell seeding
ゲル化したアガロースをmicro-moldから外し、標準的な12ウェルまたは24ウェル細胞培養ディッシュに移し、細胞培養培地で平衡化します。
このアガロースは透明であるため、各々のアガロースマイクロウェルの底部で形成されるスフェロイドまたはmicrotissueは、位相差、明視野または蛍光顕微鏡を用いた標準的な倒立顕微鏡により容易に観察可能です。
  • micro-moldは最高12回まで再利用でき、標準的なオートクレーブにより滅菌可能です。
  • micro-moldは、滅菌性を維持しその細かな表面形状に対し埃や繊維が付着するのを防ぐため、蓋つきの容器で保管してください。
  • 細胞観察・イメージングに十分な倍率および解像度を有する顕微鏡であれば、3Dペトリディッシュとの併用に適していると考えられます。
法的情報
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Julia Klicks et al.
BMC cancer, 19(1), 402-402 (2019-05-01)
Different 3D-cell culture approaches with varying degrees of complexity have been developed to serve as melanoma models for drug testing or mechanistic studies. While these 3D-culture initiatives are already often superior to classical 2D approaches, they are either composed of