詳細
小さなスフェロイド形成のための3Dペトリディッシュを作成する、6つのオートクレーブ可能な精密なmicro-mold12ウェルプレートで使用する3Dペトリディッシュ各々のmicro-moldは、16 x 16列の256個の円形凹部を形成します。
- 各々の3D培養凹部の基準寸法:直径μμ
ゲル化したアガロースをmicro-moldから外し、標準的な12ウェルまたは24ウェル細胞培養ディッシュに移し、細胞培養培地で平衡化します。
このアガロースは透明であるため、各々のアガロースマイクロウェルの底部で形成されるスフェロイドまたはmicrotissueは、位相差、明視野または蛍光顕微鏡を用いた標準的な倒立顕微鏡により容易に観察可能です。
このアガロースは透明であるため、各々のアガロースマイクロウェルの底部で形成されるスフェロイドまたはmicrotissueは、位相差、明視野または蛍光顕微鏡を用いた標準的な倒立顕微鏡により容易に観察可能です。
- micro-moldは最高12回まで再利用でき、標準的なオートクレーブにより滅菌可能です。
- micro-moldは、滅菌性を維持しその細かな表面形状に対し埃や繊維が付着するのを防ぐため、蓋つきの容器で保管してください。
- 細胞観察・イメージングに十分な倍率および解像度を有する顕微鏡であれば、3Dペトリディッシュとの併用に適していると考えられます。
法的情報
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Journal of cell science, 132(19) (2019-09-08)
Cultured rat primitive extraembryonic endoderm (pXEN) cells easily form free-floating multicellular vesicles de novo, exemplifying a poorly studied type of morphogenesis. Here, we reveal the underlying mechanism and the identity of the vesicles. We resolve the morphogenesis into vacuolization, vesiculation