Merck
Z760994
PCV cell counting tubes
no cap or graduations, for easy read ruler
別名:
Cell Counting Tubes, PCV Counting Tubes, Tubes for Cell Counting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
(PCV)
colorless tube
conical bottom
straight neck
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
TPP 87007
利用可能性
not available in (available only in North America)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The packed cell volume (PCV) tube is a quick and reproducible measuring technique of the cell volume that is suitable to monitor cell growth (cell mass).
特徴および利点
  • Present with or without scale.
  • Fits in microcentrifuges.
  • Caps available if required.
  • Ideal to monitor cell growth
推奨
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)