メーカー/製品名
Wilmad WG-806-A-Q
ロッドL
60 mm , lower
90 mm , upper
ウェルの深さ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EPR Tissue Sample Cells are used for viscous samples such as polymers and wet tissue. All cells include a 0.5 mm deep well for thick samples. The sample is placed between the plates. EPR Tissue Sample Cells come with two support rods. Each cell includes two coverslides and two “Bronzite” clips. Optional TPX plastic is highly permeable to O2, N2 and CO2 and should not be used with organic solvents.
アプリケーション
EPR
法的情報
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)