Merck
Z744238
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1 ea
別名:
EPR cryo dewar, EPR dewar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-850-Q
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
特徴および利点
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
法的情報
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries