Merck
Z744103
CoolSafe system
to hold, 55 x 105 mL cryotubes
別名:
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
特徴
to hold 55 x 105 mL cryotubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CSAF-3050
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
System Includes: 1 CoolSafe Box with Lid, 1 CHAM-1000, One 1ºC and one -10ºC Cool Bricks. Versatile - Designed for 0.2ml tubes (strips or trays), 96-well and 384-well microplates, 0.5ml, 1.5ml, 5ml tubes. Specially Formulated - Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
アプリケーション
PCR
特徴および利点
Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
法的情報
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)