物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific GP-PP-100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Certified DNase- & RNase- free
- Designed to be used with both polystyrene and polypropylene plates
- 2.0 mil clear polypropylene film features good clarity and easy handling
- Specially formulated adhesive provides an excellent seal to minimize evaporation, reduce cross-contamination and prevent spillage
- Removes easily and cleanly from plate surfaces
- Minimizes aerosols upon film removal
- Features two end-tabs with perforations for ease of handling, application and removal
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)