Merck
Z743559
WetGrip labels
white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122700
NACRES:
NB.35
包装
roll of 1000
メーカー/製品名
Diversified Biotech GRRL-1000
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces "Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces Compatible with centrifuge rotors Resistant to chemicals and solvents Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)