Merck
Z743514
Laser WetGrip labels
white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., roll of 2400
別名:
moisture resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
包装
roll of 2400
メーカー/製品名
Diversified Biotech GRLA-1000
L × W
0.875 in. × 0.875 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)