Merck
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2380 pkg
メーカー/製品名
Diversified Biotech CLEAR-238
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Laser Cryo-Clear® labels
法的情報
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)