Merck
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CSEAL-XLW
W × L
1 in. × 108 ft
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
法的情報
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)