物質
clear polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C00007N
サイズ
12 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy