物質
Nylon membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 250 ea
メーカー/製品名
GVS Life Sciences 10467002
チューブサイズ
1.5 mL
有効容積
1.5 mL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
アプリケーション
- 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
- Sample preparation for quality control
- Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
特徴および利点
- Centrifugal filter units with various types of membrane filter
- Rapid and simple preparation of a large number of samples
- More than six samples can be processed at once
- Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
- Cross contamination avoided
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)